Kluczowe dokumenty
SAB4700232
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD81 antibody produced in mouse
clone M38, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
1190,00 zł
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M38, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit, human, feline
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD81(975)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cluster of differentiation 81 (CD81) ulega ekspresji na powierzchni oocytów. Składa się z pięciu dużych segmentów helikalnych i należy do rodziny tetraspanin. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 11p15.5.
Przeciwciało M38 reaguje z CD81, członkiem rodziny tetraspanin o masie 25 kDa, ulegającym ekspresji na większości komórek.
Immunogen
MOLT-4 (ludzka linia komórkowa T-ALL)
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 1 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Działania biochem./fizjol.
Klaster różnicowania 81 (CD81) odgrywa rolę w organizacji błon, interakcjach komórka-komórka, fuzji komórkowej i transporcie białek. Jest również zaangażowany w grupowanie receptorów i sygnalizację. CD81 ulega nadekspresji w nowotworach.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A role for CD81 and hepatitis C virus in hepatoma mobility.
Viruses, 6, 1454-1472 (2014)
Oligomerization of the Tetraspanin CD81 via the Flexibility of Its ?-Loop.
Schmidt TH
Biophysical Journal, 110, 2463-2474 (2016)
CD81 as a tumor target.
Vences-Catalan F
Biochemical Society Transactions, 45, 531-535 (2017)
A microarray-based DNA methylation study of glioblastoma multiforme
Martinez R
Epigenetics, 4, 255-264 (2009)