SAB4700168
Monoclonal Anti-CD36-FITC antibody produced in mouse
clone CB38, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GPIIIb
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CB38, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD36(948)
Opis ogólny
Cluster of differentiation 36 (CD36) jest glikoproteiną transportera błonowego o masie 88 kDa. Znana jest również jako glikoproteina płytkowa IV lub IIIb. CD36 jest receptorem zmiatającym klasy B ulegającym ekspresji w płytkach krwi, komórkach śródbłonka, adipocytach, komórkach mięśni szkieletowych i monocytach/makrofagach. W ludzkim chromosomie gen CD36 jest zlokalizowany na 7q21.11. CD36 (fatty acid translocase, FAT) jest ditopowym glikozylowanym białkiem o masie 85-113 kDa, które należy do rodziny receptorów zmiataczy klasy B. CD36 ulega ekspresji przez większość spoczynkowych komórek B strefy brzeżnej, ale nie przez komórki B pęcherzykowe i B1, i jest szybko indukowana na komórkach B pęcherzykowych in vitro po stymulacji TLR i CD40. CD36 nie wpływa na rozwój komórek B, ale moduluje zarówno pierwotną, jak i wtórną odpowiedź przeciwciał. Podobnie jak transporter glukozy GLUT4, CD36 ulega translokacji z pul wewnątrzkomórkowych do błony plazmatycznej po stymulacji komórek insuliną. U myszy CD36 jest odpowiedzialny za percepcję smakową długołańcuchowych kwasów tłuszczowych.
Specyficzność
Przeciwciało CB38 reaguje z CD36 (GPIIIb), integralną glikoproteiną błonową o masie 85 kDa ulegającą ekspresji na płytkach krwi, makrofagach, komórkach śródbłonka, wczesnych komórkach erytroidalnych i megakariocytach. Przeciwciało TR9 blokuje krzyżowo wiązanie standardowego przeciwciała OKM5 znakowanego FITC.
Immunogen
Ludzkie komórki szpikowe
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy komórek krwi ludzkiej metodą cytometrii przepływowej przy użyciu 4 μL odczynnika / 100 μL krwi pełnej lub 1e6 komórek w zawiesinie. Zawartość fiolki (0,4 ml) wystarcza na 100 testów.
Działania biochem./fizjol.
Cluster of differentiation 36 (CD36) jest receptorem dla różnych ligandów i działa jako cząsteczka sygnalizacyjna. CD36 ułatwia wchłanianie kwasów tłuszczowych, cholesterolu, estrów cholesterolu, lipoprotein o niskiej i wysokiej gęstości. CD36 bierze udział w metabolizmie kwasów tłuszczowych. Polimorfizm związany z CD36 zwiększa poziom wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu, prowadząc do chorób sercowo-naczyniowych i nadciśnienia. Polimorfizm w CD36 powoduje cukrzycę typu 2. CD36 jest receptorem o wysokim powinowactwie, który pomaga w percepcji tłuszczu pokarmowego w języku. CD36 wraz z receptorami Toll like (TLR) pomaga w internalizacji erytrocytów pasożytniczych Plasmodium falciparum. Mutacje prowadzące do niedoboru CD36 zwiększają nasilenie malarii. CD36 jest inhibitorem raka płuc, a hipermetylacja CD36 prowadzi do progresji nowotworu. CD36, receptor dla trombospondyny, reguluje angiogenezę jajników. Wysoka ekspresja CD36 jest związana z zespołem policystycznych jajników (PCOS).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Hypermethylated CD36 gene affected the progression of lung cancer
Sun Q, et al.
Gene, 678, 395-406 (2018)
A common haplotype at the CD36 locus is associated with high free fatty acid levels and increased cardiovascular risk in Caucasians
Ma X, et al.
Human Molecular Genetics, 13(19), 2197-2205 (2004)
CD36 and TLR interactions in inflammation and phagocytosis: implications for malaria
Erdman LK, et al.
Journal of Immunology, 183(10), 6452-6459 (2009)
Association of CD36 gene variants rs1761667 (G>A) and rs1527483 (C>T) with Type 2 diabetes in North Indian population
Banerjee M, et al.
International Journal of Diabetes Mellitus, 2(3), 179-183 (2010)
The A allele of cluster of differentiation 36 (CD36) SNP 1761667 associates with decreased lipid taste perception in obese Tunisian women
Mrizak I, et al.
The British Journal of Nutrition, 113(8), 1330-1337 (2015)