Kluczowe dokumenty
SAB4700141
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD80-APC antibody produced in mouse
clone MEM-233, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-B7-1
Wybierz wielkość
100 TEST
1890,00 zł
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 TEST
1890,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-233, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD80(941)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-233 reaguje z CD80 (B7-1), jednołańcuchową glikoproteiną typu I o masie 60 kDa z rodziny supergenu immunoglobulin, ulegającą ekspresji na profesjonalnych komórkach prezentujących antygen, takich jak komórki dendrytyczne, makrofagi lub aktywowane limfocyty B.
Immunogen
Zewnątrzkomórkowa domena ludzkiego CD80 połączona z ludzką IgG1 (Fc)
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy komórek krwi ludzkiej metodą cytometrii przepływowej przy użyciu 10 μL odczynnika / 100 μL krwi pełnej lub 1e6 komórek w zawiesinie. Zawartość fiolki (1 ml) wystarcza na 100 testów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)