Kluczowe dokumenty
SAB4700094
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD9-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-61, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
1350,00 zł
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-61, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD9(928)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cząsteczka klastra różnicowania 9 (CD 9), członek nadrodziny transmembranowej 4 (TM4SF) lub nadrodziny tetraspanin, posiada cztery domeny transmembranowe. W ludzkim chromosomie gen CD9 jest zlokalizowany na 12p13.31. Przeciwciało MEM-61 rozpoznaje epitop na drugiej domenie zewnątrzkomórkowej (EC2) antygenu CD9, 24 kDa białka transbłonowego wyrażanego na płytkach krwi, monocytach, limfocytach pre-B, granulocytach i aktywowanych limfocytach T.
Immunogen
Linia komórek pre-B NALM-6
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 1:400. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Działania biochem./fizjol.
Funkcje cząsteczki klastra różnicowania 9 (CD9) obejmują proliferację komórek, aktywację, ruchliwość i przerzuty komórek nowotworowych. CD9 wraz z CD81 odgrywa kluczową rolę w fuzji komórek mięśniowych i utrzymaniu miotuby. CD9 jest związany z interleukiną 16 (IL-16) i indukuje migrację i aktywację komórek tucznych. CD9 bierze udział w megakariopoezie. CD9 ulega ekspresji w komórkach CD34+ krwi pępowinowej i może odgrywać kluczową rolę w naprowadzaniu hematopoetycznych komórek macierzystych (HSC). CD9 wiąże się z integryną β1, metaloproteinazą błonową typu 1 (MT1-MMP) i CD26 dla ruchliwości i naprowadzania HSC. CD9 ma kluczowe znaczenie dla fuzji plemnika z komórką jajową podczas zapłodnienia. CD9 jest kluczową cząsteczką dla glikoproteiny 130 (gp130) pośredniczącej w transdukcji sygnału nowotworowego w glejaku i potencjalnym celem terapii.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human and mouse mast cells use the tetraspanin CD9 as an alternate interleukin-16 receptor
Qi JC, et al.
Blood, 107(1), 135-142 (2006)
The tetraspanin CD9 regulates migration, adhesion, and homing of human cord blood CD34+ hematopoietic stem and progenitor cells
Leung KT, et al.
Blood, 117(6), 1840-1850 (2011)
The gamete fusion process is defective in eggs of Cd9-deficient mice
Kaji K, et al.
Nature Genetics, 24(3), 279-282 (2000)
Genomic deletion of chromosome 12p is an independent prognostic marker in prostate cancer
Kluth M, et al.
Oncotarget, 6(29), 27966-27979 (2015)
Role of transmembrane 4 superfamily (TM4SF) proteins CD9 and CD81 in muscle cell fusion and myotube maintenance
Tachibana I and Hemler ME
The Journal of Cell Biology, 146(4), 893-904 (1999)