Merck
SAB4600144
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Biotin IgG (H+L), CF 633 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 3D6.6, purified immunoglobulin
Wybierz wielkość
50 μL
553,00 zł
0.125 ML
1030,00 zł
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μL
553,00 zł
0.125 ML
1030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
CF 633 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D6.6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
~2 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
izotyp
IgG1κ
fluorescencja
λex 630 nm; λem 650 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) jest kluczowym członkiem rodziny immunoglobulin. Charakteryzuje się łańcuchem ciężkim gamma (γ) w regionie stałym (C). IgG jest przeciwciałem w dużym stopniu wyrażanym w surowicy. Monomeryczna struktura IgG składa się z dwóch identycznych łańcuchów ciężkich i dwóch identycznych łańcuchów lekkich o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Podstawowa struktura tego przeciwciała zawiera również wiązania dwusiarczkowe zaangażowane w łączenie dwóch łańcuchów ciężkich, łączenie łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajduje się wewnątrz łańcuchów. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. IgG są produkowane i uwalniane z komórek CD5+B, dominujących limfocytów w repertuarze komórek noworodka. IgG matki jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. Matczyne IgG biernie uodparnia niemowlęta.
Specyficzność
Wiąże biotynę
Immunogen
biotyna
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus
Simister NE and Story CM.
Journal of Reproductive Immunology, 37, 1-23 (1997)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96, 1-26 (2007)
P Casali et al.
Current topics in microbiology and immunology, 210, 167-179 (1996-01-01)
Natural antibodies arise independently of known antigenic stimulation, are mostly IGM, polyreactive, and are generally encoded by V genes in germline configuration. Polyreactive IgM natural antibodies are produced by mainly B-1 cells which account for most of the B cell