Merck
SAB4600060
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 555 antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
50 μL
440,00 zł
250 μL
906,00 zł
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μL
440,00 zł
250 μL
906,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
donkey
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 555 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 555 nm; λem 565 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin i składa się z łańcucha ciężkiego gamma (γ) w regionie stałym (C). IgG jest szeroko rozpowszechnionym przeciwciałem w surowicy. Monomeryczna struktura IgG składa się z dwóch identycznych łańcuchów ciężkich i dwóch identycznych łańcuchów lekkich o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Podstawowa struktura tego przeciwciała zawiera również wiązania dwusiarczkowe zaangażowane w łączenie dwóch łańcuchów ciężkich, łączenie łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajduje się wewnątrz łańcuchów. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. IgG są produkowane i uwalniane z komórek CD5+B, dominujących limfocytów w repertuarze komórek noworodka. IgG matki jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. Matczyne IgG biernie uodparnia niemowlęta.
Specyficzność
Wiąże wszystkie mysie IgG (minimalna reakcja krzyżowa z białkami surowicy bydlęcej, kurzej, koziej, świnki morskiej, chomika, konia, człowieka, królika i owcy).
Immunogen
mysie IgG (H+L)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Mysie IgG (H+L), wysoce adsorbowane krzyżowo, 6338 555 wyprodukowane u osła zostało użyte do immunobarwienia i immunocytochemii.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Imprint lithography provides topographical nanocues to guide cell growth in primary cortical cell culture
Xie S
Microelectronic Engineering, 124, 30-36 (2014)
Maria Ahmed et al.
Current biology : CB, 33(13), 2742-2760 (2023-06-23)
The ability to discriminate sensory stimuli with overlapping features is thought to arise in brain structures called expansion layers, where neurons carrying information about sensory features make combinatorial connections onto a much larger set of cells. For 50 years, expansion
Joost le Feber et al.
Journal of neurophysiology, 118(1), 394-403 (2017-04-21)
In the core of a brain infarct, loss of neuronal function is followed by neuronal death within minutes. In an area surrounding the core (penumbra), some perfusion remains. Here, neurons initially remain structurally intact, but massive synaptic failure strongly reduces
Crina M Floruta et al.
Stem cell reports, 9(5), 1463-1476 (2017-11-07)
Default differentiation of human pluripotent stem cells has been promoted as a model of cortical development. In this study, a developmental transcriptome analysis of default-differentiated hPSNs revealed a gene expression program resembling in vivo CGE/LGE subpallial domains and GABAergic signaling. A
Default Patterning Produces Pan-cortical Glutamatergic and CGE/LGE-like GABAergic Neurons from Human Pluripotent Stem Cells
Floruta CM
Stem Cell Reports, 9, 1463-1476 (2017)