Merck
SAB4600030
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), CF 488A antibody produced in chicken
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
50 μL
287,00 zł
250 μL
682,00 zł
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μL
287,00 zł
250 μL
682,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
CF 488A conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 490 nm; λem 515 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin i jest powszechnie wyrażanym przeciwciałem surowicy. Immunoglobulina ma dwa łańcuchy ciężkie i dwa łańcuchy lekkie połączone wiązaniem dwusiarczkowym. Jest to glikoproteina, która pomaga głównie w obronie immunologicznej. IgG jest główną klasą immunoglobulin. Immunoglobulina G (IgG) uczestniczy w nadwrażliwości typu II i typu III. Królicza IgG jest dalej podzielona na pięć klas - IgM, IgG, IgA, IgD i IgE. Ma tylko jeden wariant IgG z jednym międzyciężkim mostkiem dwusiarczkowym. Pomaga w opsonizacji, wiązaniu dopełniacza i cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał.
Specyficzność
Wiąże wszystkie królicze IgG
Immunogen
królicze IgG (H+L)
Zastosowanie
Przeciwciało Anti-Rabbit IgG (H+L), 6338 488A zostało użyte w immunohistochemii.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Regulation of meristem morphogenesis by cell wall synthases in Arabidopsis.
Yang W, et al.
Current Biology, 26(11), 1404-1415 (2016)
Weibing Yang et al.
Current biology : CB, 26(11), 1404-1415 (2016-05-24)
The cell walls of the shoot apical meristem (SAM), containing the stem cell niche that gives rise to the above-ground tissues, are crucially involved in regulating differentiation. It is currently unknown how these walls are built and refined or their
Mona Schreiber et al.
Molecular biology and evolution, 39(6) (2022-06-11)
The genomic landscape of recombination plays an essential role in evolution. Patterns of recombination are highly variable along chromosomes, between sexes, individuals, populations, and species. In many eukaryotes, recombination rates are elevated in sub-telomeric regions and drastically reduced near centromeres
Organ-on-a-chip with integrated semitransparent organic electrodes for barrier function monitoring.
Marrero, et al.
Lab on a chip, 23, 1825-1834 (2023)
Maksim Nesterenko et al.
F1000Research, 11, 583-583 (2022-12-01)
Background: Rhizocephalan barnacles stand out in the diverse world of metazoan parasites. The body of a rhizocephalan female is modified beyond revealing any recognizable morphological features, consisting of the interna, the system of rootlets, and the externa, a sac-like reproductive