Merck
SAB4600008
Sigma-Aldrich
Anti-Goat IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 350 antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
50 μL
407,00 zł
250 μL
839,00 zł
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μL
407,00 zł
250 μL
839,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
donkey
białko sprzężone
CF 350 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
goat
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 347 nm; λem 448 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciało IgG (immunoglobulina G) stanowi 10-20% białka osocza i jest uważane za jedno z najobficiej występujących białek surowicy. IgG jest wzbogacone w mleko matki. Cztery podklasy IgG obejmują IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4. Strukturalnie IgG posiada cztery łańcuchy polipeptydowe zawierające dwa identyczne łańcuchy ciężkie γ (H) i dwa identyczne łańcuchy lekkie κ lub λ (L) o masie odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Łańcuchy są połączone wiązaniem dwusiarczkowym. Zarówno łańcuchy L, jak i H składają się ze zmiennej domeny na N-końcu. Na C-końcu znajdują się stałe domeny: trzy w łańcuchu H z regionem zawiasowym i jedna w łańcuchu L. Zmienny region przeciwciała IgG jest specyficzny dla antygenów i jest wysoce konserwatywny.
Specyficzność
Wiąże wszystkie kozie IgG (minimalna reakcja krzyżowa z białkami surowicy kurczaka, świnki morskiej, chomika, konia, człowieka, myszy, królika i szczura).
Immunogen
kozie IgG (H+L)
Działania biochem./fizjol.
IgG (immunoglobulina G) uczestniczy w nadwrażliwości typu II i typu III. Pomaga w opsonizacji, wiązaniu dopełniacza i cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał. Przeciwciało IgG zapewnia ochronę przed infekcjami wywołanymi przez bakterie, grzyby i wirusy. Matczyne IgG jest przenoszone do płodu przez łożysko, co jest niezbędne do obrony immunologicznej noworodka przed infekcjami. Przeciwciało IgG pełni funkcję podobną do przeciwciała IgM w aktywacji układu dopełniacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
IgG subclasses and allotypes: from structure to effector functions
Vidarsson G, et al.
Frontiers in Immunology, 5(4), 520-520 (2014)
Natural autoantibodies
Antonio C, et al.
Current Opinion in Immunology, 7(6), 812-818 (1995)
Placental transfer of IgG subclasses in a Japanese population.
Hashira S, et al.
Pediatrics International, 42(4) (2000)
Specific IgG for cat allergens in patients with allergic conjunctivitis.
Miyama A, et al.
International Ophthalmology, 35(4), 575-586 (2015)