Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB4504517
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PKR (pThr446) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-LEUDEN, Anty-DYT33, Anty-EIF2AK1, Anty-PKR, Anty-PP1R83, Anty-PRKR
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 62 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr446)
informacje o genach
human ... EIF2AK2(5610)
Opis ogólny
EIF2AK2 (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2α kinaza 2) jest białkiem wewnątrzkomórkowym, które jest również nazywane kinazą białkową zależną od RNA (PKR). Należy do rodziny kinaz białkowych eIF2α. PKR zawiera dwie domeny wiążące RNA i domenę kinazy. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 2p22-p21.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego PKR wokół miejsca fosforylacji Thr446.
Zakres immunogenu: 413-462
Działania biochem./fizjol.
EIF2AK2 (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2 α kinaza 2) odgrywa kluczową rolę w odpowiedzi przeciwwirusowej promowanej przez interferony. Gen ten jest zaangażowany w reakcje na stres i szlaki zapalne. Gen ten kontroluje rozwój i namnażanie komórek, sygnalizację składników odżywczych i metabolizm. EIF2AK2 uczestniczy również w kilku szlakach regulacji komórek, takich jak aktywność przeciwwirusowa, hamowanie wzrostu, regulacja transkrypcji i apoptoza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Regulation of PKR by RNA: formation of active and inactive dimers
Husain B, et al.
Biochemistry, 54(44), 6663-6672 (2015)
Polymorphism in the NLRP3 inflammasome-associated EIF2AK2 gene and inflammatory bowel disease
Varghese GP, et al.
Molecular Medicine Reports, 11(6), 4579-4584 (2015)
Yimeng Gao et al.
Immunity, 52(6), 1007-1021 (2020-06-05)
N6-methyladenosine (m6A) is the most abundant RNA modification, but little is known about its role in mammalian hematopoietic development. Here, we show that conditional deletion of the m6A writer METTL3 in murine fetal liver resulted in hematopoietic failure and perinatal