Kluczowe dokumenty
SAB4504190
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-HDAC6 (pSer22) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CPBHM, Anti-JM21, Anty-HD6, Anty-PP1R90
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 131 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer22)
informacje o genach
human ... HDAC6(10013)
Opis ogólny
Deacetylaza histonowa 6 (HDAC6) jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie Xp11.23. Należy do rodziny enzymów deacetylaz histonowych klasy IIb, które usuwają grupy acetylowe z reszt lizyny. Białko to jest obecne głównie w cytozolu.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego HDAC6 wokół miejsca fosforylacji Ser22.
Zakres immunogenu: 7-56
Działania biochem./fizjol.
Deacetylaza histonowa 6 (HDAC6) jest związana z różnymi procesami komórkowymi, takimi jak regulacja mikrotubul, chemotaksja indukowana czynnikiem wzrostu, reakcja na stres związany z nieprawidłowo sfałdowanymi białkami i inwazja nowotworów. Zwiększona ekspresja HDAC6 może promować nowotworzenie poprzez regulację ekspresji c-myc. Nadekspresję HDAC6 obserwuje się w ostrej białaczce szpikowej i u niektórych pacjentów z rakiem piersi. Onkogenny K-ras nadaje oporność na kwas hydroksamowy suberoiloanilidu (SAHA) poprzez zwiększenie ekspresji HDAC6 i c-myc. HDAC6 kontroluje komórkową odpowiedź ochronną przed cytotoksyczną akumulacją toksycznych bioproduktów. Inhibicja HDAC6 jest uważana za potencjalną strategię terapeutyczną w leczeniu pacjentów z zapalnym rakiem piersi (IBC). HDAC6 i acetylowana α-tubulina odgrywają istotną rolę w regulacji różnicowania adipocytów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preeti Putcha et al.
Breast cancer research : BCR, 17(1), 149-149 (2015-12-09)
Inflammatory breast cancer (IBC) is the most lethal form of breast cancers with a 5-year survival rate of only 40 %. Despite its lethality, IBC remains poorly understood which has greatly limited its therapeutic management. We thus decided to utilize an
Nicolas Forcioli-Conti et al.
Biochimie, 124, 112-123 (2015-09-13)
The primary cilium is an organelle present in most of the cells of the organism. Ciliopathies, such as the Bardet Biedl and the Alstrom syndromes are associated with obesity. We, and others, have shown that the primary cilium undergoes size
Assignment of the human histone deacetylase 6 gene (HDAC6) to X chromosome p11.23 by in situ hybridization.
U Mahlknecht et al.
Cytogenetics and cell genetics, 93(1-2), 135-136 (2001-07-28)
Qun Wang et al.
Oncotarget, 7(9), 10064-10072 (2016-02-06)
Histone deacetylase inhibitors (HDIs) represent a new class of anticancer drugs. Suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA), the first HDI approved for the treatment of cutaneous T cell lymphoma (CTCL), is currently being tested in clinical trials for other cancers. However, SAHA
Yuming Cao et al.
International journal of molecular sciences, 20(6) (2019-03-27)
The catalytically inactive mitogen-activated protein (MAP) kinase phosphatase, MK-STYX (MAPK (mitogen-activated protein kinase) phosphoserine/threonine/tyrosine-binding protein) interacts with the stress granule nucleator G3BP-1 (Ras-GAP (GTPase-activating protein) SH3 (Src homology 3) domain-binding protein-1), and decreases stress granule (stalled mRNA) formation. Histone deacetylase