Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB4503874
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-GR (pSer226) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 85 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer226)
informacje o genach
human ... GCR(2908)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Glucocorticoid receptor (GR) gene/NR3C1 (nuclear receptor subfamily 3 group C member 1) is located on human chromosome 5q31. It belongs to the steroid receptor superfamily that has ligand-activated nuclear transcription factors.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GR around the phosphorylation site of Ser226.
Immunogen Range: 201-250
Działania biochem./fizjol.
The glucocorticoid receptor (GR) gene/(NR3C1) is associated with asthma. It is required for glucose homeostasis and has been associated with hyperinsulinemia and increased fat deposition. GR also regulates cell differentiation, nervous and immune system functions.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multiple promoters exist in the human GR gene, one of which is activated by glucocorticoids
Breslin MB, et al.
Molecular Endocrinology, 15(8), 1381-1395 (2001)
Glucocorticoid receptor polymorphism in obesity and glucose homeostasis
Majer-Lobodzinska A and Adamiec-Mroczek J
Advances in Clinical and Experimental Medicine : Official Organ Wroclaw Medical University, 26(1), 143-148 (2017)
Alexander S Häusl et al.
Molecular psychiatry, 26(7), 3060-3076 (2021-03-03)
Disturbed activation or regulation of the stress response through the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis is a fundamental component of multiple stress-related diseases, including psychiatric, metabolic, and immune disorders. The FK506 binding protein 51 (FKBP5) is a negative regulator of the glucocorticoid
Identification of polymorphisms in the human glucocorticoid receptor gene (NR3C1) in a multi-racial asthma case and control screening panel
Hawkins GA, et al.
Dna Sequence, 15(3), 167-173 (2004)
Structure of the glucocorticoid receptor (NR3C1) gene 5' untranslated region: identification, and tissue distribution of multiple new human exon 1
Turner JD and Muller CP
Journal of Molecular Endocrinology, 35(2), 283-292 (2005)