Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB4503840
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-WNK1 (pThr58) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 250 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr58)
informacje o genach
human ... WNK1(65125)
Opis ogólny
Gen WNK1 (kinaza białkowa 1 z niedoborem lizyny WNK) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 12p13.33. Kodowane białko należy do rodziny kinaz WNK i ulega wszechobecnej ekspresji.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego WNK1 wokół miejsca fosforylacji Thr58.
Zakres immunogenu: 24-73
Działania biochem./fizjol.
WNK1 (kinaza białkowa 1 z niedoborem lizyny WNK) jest odpowiedzialna za utrzymanie homeostazy jonowej. Reguluje proliferację i migrację komórek za pośrednictwem kinazy białkowej aktywowanej mitogenem 7 (MAPK7). Wiadomo również, że promuje proliferację guza, inwazję i przerzuty w raku prostaty. Ekspresja WNK1 jest niezbędna do przebudowy naczyń krwionośnych i kiełkowania śródbłonka. Autofagia została wskazana w różnych chorobach. WNK1 zapobiega tej wewnątrzkomórkowej ścieżce degradacji.(3)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
WNK lysine deficient protein kinase 1 regulates human endometrial stromal cell decidualization, proliferation, and migration in part through mitogen-activated protein kinase 7
Adams NR, et al.
Biology of Reproduction, 97(3), 400-412 (2017)
Multistep regulation of autophagy by WNK1
Gallolu Kankanamalage S, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 113(50), 14342-14347 (2016)
Stefanie Albrecht et al.
Glia, 67(5), 870-883 (2019-01-10)
In multiple sclerosis, demyelination occurs as a consequence of chronic autoimmunity in the central nervous system causing progressive neurological impairment in patients. After a demyelinating event, new myelin sheaths are formed by adult oligodendroglial progenitor cells; a process called remyelination.