Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB4503834
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-SGK (pSer422) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 48 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer422)
informacje o genach
human ... SGK1(6446)
Opis ogólny
Kinaza regulowana przez surowicę i glukokortykoidy (Sgk1) jest członkiem rodziny kinaz AGC. Znajduje się na ludzkim chromosomie 6q23.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej SGK wokół miejsca fosforylacji Ser422.
Zakres immunogenu: 381-430
Działania biochem./fizjol.
Kinaza regulowana przez surowicę i glukokortykoidy (Sgk1) kontroluje ENaC (kanał Na+ nabłonka nerkowego) przez mineralokortykoidy. SGK1 kontroluje fosforylację p27 po aktywacji przez mTOR-Raptor.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Saniya Ossikbayeva et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(10) (2021-10-24)
Anticancer activities of plant polyphenols have been demonstrated in various models of neoplasia. However, evidence obtained in numerous in vitro studies indicates that proliferation arrest and/or killing of cancer cells require quite high micromolar concentrations of polyphenols that are difficult
mTOR-raptor binds and activates SGK1 to regulate p27 phosphorylation
Hong F, et al.
Molecular Cell, 30(6), 701-711 (2008)
Impaired renal Na(+) retention in the sgk1-knockout mouse
Wulff P, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 110(9), 1263-1268 (2002)
Liu-Yi Lu et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 79(6), 914-924 (2022-03-11)
Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) plays important roles in arterial functions and the fate of cells. To further understand its function in vascular remodeling, we examined whether CFTR directly regulates platelet-derived growth factor-BB (PDGF-BB)-stimulated vascular smooth muscle cells (VSMCs)
Definition of disease-risk stratification groups in childhood medulloblastoma using combined clinical, pathologic, and molecular variables
Ellison DW, et al.
Journal of Clinical Oncology, 29(11), 1400-1407 (2011)