Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB4503821
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-HSL (pSer855/554) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 116 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer855/pSer554)
informacje o genach
human ... LIPE(3991)
Opis ogólny
Lipaza wrażliwa na hormony (HSL) jest kodowana przez gen LIPE (lipaza E). Gen kodujący białko jest mapowany na ludzkim chromosomie 19q13. Kodowane białko jest wewnątrzkomórkową lipazą z różnymi neutralnymi substratami lipidowymi, takimi jak triglicerydy, diglicerydy, monoglicerydy, estry cholesterolu i estry retinylu. HSL ulega szerokiej ekspresji.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego HSL wokół miejsca fosforylacji Ser855/554.
Zakres immunogenu: 520-569
Działania biochem./fizjol.
Lipaza wrażliwa na hormony (HSL) odgrywa ważną rolę w różnych procesach, takich jak lipoliza, adipocyty, steroidogeneza i spermatogeneza. Niedobór HSL przyczynia się do nieprawidłowości histologicznych w białej tkance tłuszczowej i wzrostu infiltracji makrofagów. Polimorfizm genu zaobserwowano u pacjentów z rodzinną lipodystrofią.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Null Mutation in Hormone-Sensitive Lipase Gene and Risk of Type 2 Diabetes
Albert JS, et al.
The New England Journal of Medicine, 370, 2307-2315 (2014)
A novel LIPE nonsense mutation found using exome sequencing in siblings with late-onset familial partial lipodystrophy.
Farhan SM, et al.
The Canadian Journal of Cardiology, 30, 1649-1654 (2014)
Identification of Microdeletions Spanning the Diamond-Blackfan Anemia Locus on 19q13 and Evidence for Genetic Heterogeneity
Gustavsson P, et al.
American Journal of Human Genetics, 63, 1388-1395 (1998)