Kluczowe dokumenty
SAB4503527
Sigma-Aldrich
Anti-PAR4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Coagulation factor II receptor-like 3, F2RL3, PAR-4, Proteinase-activated receptor 4, Thrombin receptor-like 3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 41 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... F2RL3(9002)
Opis ogólny
F2R-podobny receptor trombiny lub trypsyny 3 / receptor czynnika krzepnięcia 2 podobny do 3 (F2RL3) koduje białko receptora aktywowanego proteazą 4 (PAR4). PAR4 należy do rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR). Ulega ekspresji na wysokim poziomie w płucach, trzustce, tarczycy, jądrach i jelicie cienkim. Gen PAR4 znajduje się na ludzkim chromosomie 19p12. Przeciwciało anty-PAR4 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka PAR4.
Przeciwciało anty-PAR4wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka PAR4.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego PAR4.
Zakres immunogenów: 29-78
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PAR4 wyprodukowane u królika zostało użyte w immunoblottingu (1:1000).
Działania biochem./fizjol.
Receptor aktywowany proteazą 4 (PAR4) bierze udział w zapaleniu naczyń krwionośnych. Jest ono niezbędne dla stabilnego zakrzepu, ponieważ pośredniczy w trwałej sygnalizacji trombiny w płytkach krwi. PAR4 wspomaga działania prozapalne poprzez interakcję z receptorem bradykininy B2. Jest powiązany z czynnością nerek i rozwojem przewlekłej choroby nerek (CKD).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xu Han et al.
Blood, 136(19), 2217-2228 (2020-06-24)
Protease-activated receptor 4 (PAR4) mediates sustained thrombin signaling in platelets and is required for a stable thrombus. PAR4 is activated by proteolysis of the N terminus to expose a tethered ligand. The structural basis for PAR4 activation and the location
Gamariel Rwibasira Rudinga et al.
International journal of molecular sciences, 19(2) (2018-02-15)
Cardiovascular diseases (CVDs) are currently among the leading causes of death worldwide. Platelet aggregation is a key cellular component of arterial thrombi and major cause of CVDs. Protease-activated receptors (PARs), including PAR1, PAR2, PAR3 and PAR4, fall within a subfamily
Dorothea M Heuberger et al.
Thrombosis journal, 17, 4-4 (2019-04-13)
Inflammatory diseases have become increasingly prevalent with industrialization. To address this, numerous anti-inflammatory agents and molecular targets have been considered in clinical trials. Among molecular targets, protease-activated receptors (PARs) are abundantly recognized for their roles in the development of chronic
Simeng Li et al.
International journal of molecular sciences, 20(22) (2019-11-14)
Protease-activated receptors (PARs) are a family of four GPCRs with a variety of cellular functions, yet the only advanced clinical endeavours to target these receptors for therapeutic gain to date relates to the impairment of platelet function for anti-thrombotic therapy.
Dian Ningtyas et al.
Frontiers in genetics, 11, 432-432 (2020-05-20)
The F2RL3 gene encoding protease activated receptor 4 (PAR4) contains a single nucleotide variant, rs773902, that is functional. The resulting PAR4 variants, Thr120, and Ala120, are known to differently affect platelet reactivity to thrombin. Significant population differences in the frequency