Kluczowe dokumenty
SAB4503448
Sigma-Aldrich
Anti-DAB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
DAB1, Disabled homolog 1
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 59 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DAB1(1600)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-DAB1wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka DAB1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego Dab1.
Zakres immunogenu: 187-236
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elisabetta Catalani et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 78(4), 1615-1636 (2020-08-05)
Dystrophin (dys) mutations predispose Duchenne muscular disease (DMD) patients to brain and retinal complications. Although different dys variants, including long dys products, are expressed in the retina, their function is largely unknown. We investigated the putative role of full-length dystrophin
Rosario Amato et al.
Pharmacological research, 128, 167-178 (2017-10-04)
Neuronal injury plays a major role in diabetic retinopathy (DR). Our hypothesis was that the balance between neuronal death and survival may depend on a similar equilibrium between apoptosis and autophagy and that a neuroprotectant may act by influencing this
Maurizio Cammalleri et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 395-395 (2018-01-30)
In a mouse model of oxygen induced retinopathy (OIR), beta adrenergic receptor (BAR) blockade has been shown to recover hypoxia-associated retinal damages. Although the adrenergic signaling is an important regulator of apoptotic and autophagic processes, the role of BARs in