Kluczowe dokumenty
SAB4503414
Sigma-Aldrich
Anti-TNKS1BP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
182 kDa tankyrase 1-binding protein, KIAA1741, TAB182, TABP, TB182
Wybierz wielkość
100 μG
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 181 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało anty-TNKS1BP1wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka TNKS1BP1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego TNKS1BP1.
Zakres immunogenu: 1601-1650
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Martin Klammer et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(9), 651-668 (2012-05-24)
Targeted drugs are less toxic than traditional chemotherapeutic therapies; however, the proportion of patients that benefit from these drugs is often smaller. A marker that confidently predicts patient response to a specific therapy would allow an individual therapy selection most