It works great for mouse liver CGI-58 detection using WB.
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki29 lipca 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 lipca 2027Szczegóły
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Abhd5(67469)
General description
Immunogen
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła rekombinowany CGI-58, jak również endogenny CGI-58 w zróżnicowanych adipocytach 3T3-L1 i preadipocytach 3T3-L1 stabilnie wyrażających ektopową perilipinę A lub perilipinę B (Subramanian, V., et al. (2004). J. Biol. Chem. 279(40):42062-42071).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła CGI-58 w adipocytach 3T3-L1, preadipocytach 3T3-L1 stabilnie wyrażających perilipinę A (Subramanian, V., et al. (2004). J. Biol. Chem. 279:42062-42071).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CGI-58 w mięśniu sercowym myszy, wątrobie, białej i brązowej tkance tłuszczowej (Zierler, K.A., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288(14):9892-9904).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CGI-58 w mysich adipocytach OP9 i brązowej tkance tłuszczowej (Skinner, J.R., et al. (2013). Adipocyte. 2(2):80-86).
Signaling
Signaling Neuroscience
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 of this antibody detected CGI-58 in 10 µg of differentiated 3T3-L1 adipocytes cell lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description serum, from rabbit | description affinity isolated antibody | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: 1:20000, immunofluorescence: 1:100-1:500, western blot: 1:500-1:1000 | technique(s) immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200 | technique(s) immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:20-1:50 |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?