Kluczowe dokumenty
SAB4503345
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF397 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ZNF397, ZNF47, Zinc finger and SCAN domain-containing protein 15, Zinc finger protein 397, Zinc finger protein 47
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 61 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF397(84307)
Opis ogólny
Białko palca cynkowego 397 (ZNF397) należy do grupy Cys2His2 nadrodziny palców cynkowych. Posiada bogatą w leucynę domenę SCAN i dziewięć palców cynkowych Cys2His2. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 18q12.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego ZNF397.
Zakres immunogenu: 10-59
Działania biochem./fizjol.
Wykazano, że białko palca cynkowego 397 (ZNF397) kolokalizuje z białkiem centromerowym-A (CENP-A) podczas wczesnej profazy i interfazy. Może ono być zaangażowane w regulację transkrypcji.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S L Bailey et al.
Chromosoma, 117(4), 367-380 (2008-03-29)
The centromere is a complex structure required for equal segregation of newly synthesised sister chromatids at mitosis. One of the significant objectives in centromere research is to determine the complete repertoire of protein components that constitute the kinetochore. Here, we
Yimin Wu et al.
Gene, 310, 193-201 (2003-06-13)
We have identified two novel human SCAN domain genes ZNF396 and ZNF397, which are clustered within the region of chromosome 18q12. Three isoforms of ZNF396 transcript, 1.5, 2.5 and 3.9-kb, are expressed highly in liver. Four isoforms of ZNF397 transcript