Kluczowe dokumenty
SAB4500395
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen XII α1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
COCA1, Collagen α-1(XII) chain
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 333 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL12A1(1303)
Opis ogólny
Kolagen XII α1 należy do rodziny kolagenów FACIT (kolageny związane z fibrylami z przerwanymi potrójnymi helisami). Koduje łańcuch alfa kolagenu typu XII. Znajduje się na ludzkim chromosomie 6q13.
Przeciwciało anty-kolagenXII α1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka kolagenu XII α1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego kolagenu XII alfa1.
Zakres immunogenu: 1481-1530
Zastosowanie
Przeciwciało anty-kolagen XII α1 zostało użyte w immunohistochemii.[1]
Działania biochem./fizjol.
Kolagen XII α1 uczestniczy w łagodnym nowotworze kości, egzostozie podpaznokciowej. Kolagen XII organizuje włókna kolagenowe, a tym samym zachowuje integralność kości i mięśni. Mutacje w kolagenie XII powodują zespół nakładania się Ehlersa-Danlosa i miopatii.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Collagen XII: protecting bone and muscle integrity by organizing collagen fibrils.
Chiquet M, et al.
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 53, 51-54 (2014)
Ivana Zvackova et al.
Frontiers in physiology, 8, 554-554 (2017-08-22)
Development of mammalian teeth and surrounding tissues includes time-space changes in the extracellular matrix composition and organization. This requires complex control mechanisms to regulate its synthesis and remodeling. Fibril-associated collagens with interrupted triple helices (FACITs) and a group of small
Mutations in the collagen XII gene define a new form of extracellular matrix-related myopathy.
Hicks D, et al.
Human Molecular Genetics, 23(9), 2353-2363 (2013)
Taketoshi Yasuda et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 22(11), 1499-1506 (2009-08-04)
Chondromyxoid fibroma, a rare benign bone tumor, may be mistaken for chondrosarcoma. Although cytogenetic studies of chondromyxoid fibroma are few, rearrangements of the long arm of chromosome 6, frequently expressed as an inv(6)(p25q13), are prominent. In this study, conventional cytogenetic