Merck
SAB4502969
Sigma-Aldrich
Anti-Thyroid Hormone Receptor β, N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
C-ERBA-β, ERBA2, NR1A2, THB1, THR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 52 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... THRB(7068)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-Thyroid Hormone Receptor β Antibody detects endogenous levels of total Thyroid Hormone Receptor β protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Thyroid Hormone Receptor beta.
Immunogen Range: 11-60
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bingtao Ren et al.
International journal of molecular sciences, 23(20) (2022-10-28)
Progestin resistance is a major obstacle to conservative therapy in patients with endometrial cancer (EC) and endometrial atypical hyperplasia (EAH). However, the related inducing factor is yet unclear. In this study, thyroid hormone and its receptor α (TRα) and β