Kluczowe dokumenty
SAB4502810
Sigma-Aldrich
Anti-p47 PHOX antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
47 kDa autosomal chronic granulomatous disease protein, 47 kDa neutrophil oxidase factor, NCF-1, NCF-47K, NCF1
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 44 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCF1(653361)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-p47PHOX wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka p47 PHOX.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego p47 phox.
Zakres immunogenu: 341-390
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christine Feillet-Coudray et al.
Lipids, 54(1), 81-97 (2019-02-16)
Inflammation and oxidative stress are thought to be involved in, or associated with, the development of obesity, dyslipidemia, hepatic steatosis, and insulin resistance. This work was designed to determine the evolution of inflammation and oxidative stress during onset and progression
Giulia Blandino et al.
Redox biology, 67, 102915-102915 (2023-10-23)
Long-term treatment of schizophrenia with clozapine (CLZ), an atypical antipsychotic drug, is associated with an increased incidence of metabolic disorders mediated by poorly understood mechanisms. We herein report that CLZ, while slowing down the morphological changes and lipid accumulation occurring
Kenta Kuramoto et al.
Molecular and cellular biology, 34(14), 2721-2731 (2014-05-14)
Lipid droplet (LD) is a ubiquitous organelle that stores triacylglycerol and other neutral lipids. Perilipin 5 (Plin5), a member of the perilipin protein family that is abundantly expressed in the heart, is essential to protect LDs from attack by lipases
Glaucy Rodrigues de Araújo et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 242(3), 333-343 (2017-01-21)
Baccharis trimera, popularly known as "carqueja", is a native South-American plant possessing a high concentration of polyphenolic compounds and therefore high antioxidant potential. Despite the antioxidant potential described for B. trimera, there are no reports concerning the signaling pathways involved