Kluczowe dokumenty
SAB4502371
Sigma-Aldrich
Anti-PKD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
KPCD1, PKC-mu, PKCM, PKD, PRKCM
Wybierz wielkość
100 μG
2480,00 zł
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 101 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KPCD1(5587)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-PKD1 Antibody detects endogenous levels of total PKD1 protein.
Polycystic kidney disease 1/polycystin-1 (PKD1/PC1) gene comprises of 46 exons and spans approximately 52 kb of genomic sequence. Polycystin-1 (PC1) is expressed at high levels in the brain and moderately in the kidney in adult tissue. It is present in the primary cilium of most mammalian cells. PC1 is also located at focal adhesions, desmosomes, and adherens junctions in the plasma membrane. Anti-PKD1 antibody detects endogenous levels of total PKD1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PKD1/PKC mu.
Immunogen Range: 171-220
Zastosowanie
Anti-PKD1 antibody produced in rabbit has been used in western blot analysis(1:500).[1]
Działania biochem./fizjol.
Polycystic kidney disease 1/polycystin-1 (PKD1/PC1) plays a regulatory role in cell migration and cell proliferation through mammalian targets of rapamycin (mTOR) and Janus kinase (JAK) signals. PKD1 inhibits cell migration and in some situations, acts as a tumor suppressor protein in the lung cancer cell line (A549). Before birth, polycystin-1 is the most active protein in kidney cells, and it interacts and works with polycystin-2 (PKD2). Mutations in the PKD1 gene are responsible for 85 percent of polycystic kidney diseases (PKDs).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PKD1 (polycystic kidney disease 1 (autosomal dominant))
Tan YC and Rennert H
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2012)
Yu Zhang et al.
Aging, 10(12), 3736-3744 (2018-12-18)
Protein kinase D (PKD) subfamily which includes PKD1, PKD2 and PKD3 is a novel family of serine/threonine kinases. PKD has been widely implicated in the regulation of multiple physiological effects including immune responses, apoptosis and cell proliferation. However, the roles
Se-Hwa Jung et al.
International journal of molecular sciences, 22(9) (2021-06-03)
Polycystic Kidney Disease (PKD) is a disorder that affects the kidneys and other organs, and its major forms are encoded by polycystin-1 (PC1) and polycystin-2 (PC2), as PKD1 and PKD2. It is located sandwiched inside and outside cell membranes and
Yu Zhang et al.
Journal of cellular physiology, 234(10), 18513-18523 (2019-03-27)
Cytoskeleton which includes microtubule and actin filaments plays important roles during mammalian oocyte maturation. In the present study, we showed that protein kinase C mu (PKC mu) was one potential key molecule which affected cytoskeleton dynamics in mouse oocytes. Our
Giulio Innamorati et al.
Cell death & disease, 8(7), e2930-e2930 (2017-07-14)
Chorionic stem cells represent a promising opportunity for regenerative medicine. A deeper understanding of the stimuli that regulate their physiology, could lead to innovative clinical approaches. We revealed the presence of multiple sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor isoforms in chorion-derived mesenchymal stem