Kluczowe dokumenty
SAB4502369
Sigma-Aldrich
Anti-HDAC8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FKSG78, G-protein coupled receptor 95, GPR87, GPR95, Probable G-protein coupled receptor 87
Wybierz wielkość
100 μG
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2330,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 41 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC8(55869)
Opis ogólny
Gen HDAC8 (deacetylaza histonowa 8) jest zmapowany na ludzkim chromosomie Xq13.1. Kodowane białko należy do rodziny deacetylaz histonowych klasy 1.
Przeciwciało anty-HDAC8 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka HDAC8.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego HDAC8.
Zakres immunogenu: 5-54
Działania biochem./fizjol.
Białko HDAC8 (deacetylaza histonowa 8) jest znacząco zaangażowane w rozwój chrząstki i transkrypcję genów specyficznych dla macierzy poprzez katalizowanie acetylacji histonów. HDAC8 ma aktywność hydrolazy zależną od Zn2+, która deacetyluje reszty acetylowe lizyny zarówno białek histonowych, jak i niehistonowych. Deacetylacja strukturalnej konserwacji białka chromosomu 3 (SMC3) przez HDAC8 jest niezbędna do recyklingu kompleksu kohezyny podczas cyklu komórkowego. Mutacja w tym genie jest obserwowana w zespole Cornelii de Lange, który charakteryzuje się upośledzeniem umysłowym i deformacją twarzy.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cloning and characterization of human histone deacetylase 8.
Van den Wyngaert I
Febs Letters, 478(1-2), 77-83 (2000)
Structure-Based Identification of HDAC8 Non-histone Substrates.
Alam N
Structure, 24(3), 458-468 (2016)
Structural aspects of HDAC8 mechanism and dysfunction in Cornelia de Lange syndrome spectrum disorders.
Deardorff MA
Protein Science, 25(11), 1965-1976 (2016)
Bo Du et al.
The Kaohsiung journal of medical sciences, 36(11), 904-910 (2020-07-10)
Alcoholic hepatitis (AH) is identified as an inflammatory syndrome with high morbidity and mortality as a result of severe hepatocellular dysfunction and liver injury. Accumulated studies indicated that miRNAs are involved in AH. The potential effect of miR-451a in AH
MicroRNA-455-3p modulates cartilage development and degeneration through modification of histone H3 acetylation.
Chen W
Biochimica et Biophysica Acta, 1863(12), 2881-2891 (2016)