SAB4502117
Anti-RXFP3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
G protein-coupled receptor SALPR, GPCR135, RLN3 receptor 1, Relaxin family peptide receptor 3, Somatostatin- and angiotensin-like peptide receptor
Wybierz wielkość
2140,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2140,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 51 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RXFP3(51289)
Opis ogólny
RXFP3 (relaxin family peptide receptor 3) jest również określany jako GPCR 135/ SALPR (somatostatin- and angiotensin- like peptide receptor). Jest on rozmieszczony w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), głównie w obszarach związanych z pamięcią, przetwarzaniem sensorycznym i emocjonalnym. RXFP3 należy do nadrodziny insulin. Gen ten jest przypisany do ludzkiego chromosomu 5p13.
Immunogen
Zakres immunogenu: 161-210
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)