Kluczowe dokumenty
SAB4501927
Sigma-Aldrich
Anti-MT-ND1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
NADH dehydrogenase subunit 1, NADH-ubiquinone oxidoreductase chain 1
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MT-ND1(4535)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-MT-ND1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka MT-ND1.
MT-ND1 (mitochondrialnie kodowana dehydrogenaza NADH 1mt-Nd1) koduje dehydrogenazę NADH-1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego MT-ND1.
Zakres immunogenu: 176-225
Działania biochem./fizjol.
MT-ND1 (mitochondrialnie kodowana dehydrogenaza NADH 1mt-Nd1) odgrywa istotną rolę w łańcuchu transportu elektronów fosforylacji oksydacyjnej (OXPHOS). Mutacje w genie MT-ND1 obserwuje się u osób z LHON (dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera). Mutacja w MT-ND1 powoduje dekstrokardię, niezgodność komorowo-tętniczą i atrezję zastawki trójdzielnej.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genetic diversities of MT-ND1 and MT-ND2 genes are associated with high-altitude adaptation in yak.
Shi Y, et al.
Mitochondrial DNA. Part A, DNA mapping, sequencing, and analysis, 29(3), 485-494 (2018)
Mitochondrial ND1 variants in 1281 Chinese subjects with Leber's hereditary optic neuropathy.
Ji Y, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 57(6), 2377-2389 (2016)
Determination of a New Mutation in MT?ND 1 Gene of a Patient With Dextrocardia, Ventriculoarterial Discordance, and Tricuspid Atresia.
Hatemi AC, et al.
Artificial Organs, 39(1), 83-84 (2015)
Engy A Abdel-Rahman et al.
Journal of advanced research, 31, 35-47 (2021-07-02)
Incidents of myocardial infarction and sudden cardiac arrest vary with time of the day, but the mechanism for this effect is not clear. We hypothesized that diurnal changes in the ability of cardiac mitochondria to control calcium homeostasis dictate vulnerability