Kluczowe dokumenty
SAB4501342
Sigma-Aldrich
Anti-CARD10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CARD-containing MAGUK protein 3, CARD10, CARMA3, Carma 3, Caspase recruitment domain-containing protein 10
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 115 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CARD10(29775)
Opis ogólny
CARD10 (caspase recruitment domain-containing protein 10) jest ważnym interaktorem BCL10 (B-cell CLL/lymphoma 10). Jest członkiem rodziny kinaz guanylanowych związanych z błoną. Jest mapowane na ludzki chromosom 22q13.1. Białko CARD10 ma 1032 aminokwasy o szacowanej masie cząsteczkowej 116 kDa. Składa się z pięciu domniemanych domen funkcjonalnych, N-końcowej domeny CARD, centralnej domeny coiled-coil i C-końcowej trójdzielnej struktury składającej się z domeny PDZ (post synaptic density protein (PSD95), drosophila disc large tumor suppressor (Dlg1) i zonula occludens-1 protein), domeny SH3 (SRC homology 3 domain) i domeny GUK (guanylate kinases) z homologią do kinazy guanylanowej. W kilku dorosłych tkankach, w tym w sercu, nerkach i wątrobie, ulega ekspresji jako transkrypt o długości 4,4 kilobaza.
Przeciwciało anty-CARD10 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka CARD10.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego CARD10.
Zakres immunogenu: 481-530
Działania biochem./fizjol.
CARD10 (Caspase recruitment domain-containing protein 10) pomaga organizować kompleksy sygnalizacyjne w błonie plazmatycznej. Służy również jako rusztowanie molekularne do montażu kompleksu sygnalizacyjnego B-cell CLL/lymphoma 10 (BCL10), który aktywuje NF-κB (czynnik jądrowy-κB).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Card10 is a novel caspase recruitment domain/membrane-associated guanylate kinase family member that interacts with BCL10 and activates NF-kappa B.
Wang L, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276(24), 21405-21409 (2001)
Genome-wide association studies in Asians confirm the involvement of ATOH7 and TGFBR3, and further identify CARD10 as a novel locus influencing optic disc area.
Khor C C, et al.
Human Molecular Genetics, 20(9), 1864-1872 (2011)