Kluczowe dokumenty
SAB4500363
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen I α2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
α 2 type i collagen, co1a2, col1a2, collagen, type i
Wybierz wielkość
100 μG
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 129 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL1A2(1278)
Opis ogólny
Kolagen I α2 (COL1A2) znajduje się na ludzkim chromosomie 7q22.1. Ludzki gen COL1A2 składa się z dwóch powtórzeń dinukleotydowych: jednego w regionie brzegowym 5′ genu, zbudowanego z poli(dC-dA) i poli(dC-dG), a drugiego w pierwszym intronie złożonym z poli(dG-dT).
Przeciwciało anty-kolagenI α2 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka kolagenu I α2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego kolagenu I alfa2.
Zakres immunogenu: 471-520
Zastosowanie
Przeciwciało anty-kolagen I α2 zostało użyte do ilościowego określenia poziomu ekspresji białka po wykonaniu western blotting.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Kolagen I α2 (COL1A2) jest niezbędny do utrzymania elastyczności ściany naczynia i jest ważnym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej. Mutacje w COL1A2 powodują osteogenesis imperfecta (OI).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jianhui Xu et al.
Proteomics. Clinical applications, 14(4), e1900112-e1900112 (2020-03-12)
Cystic vestibular schwannoma (CVS) and solid vestibular schwannoma (SVS) are subgroups of vestibular schwannoma (VS). The tumorigenesis of CVS and SVS have not been fully elucidated, and this study is designed to identify differentially expressed proteins involved in the tumorigenesis
Collagen type I ?2 (COL1A2) is the susceptible gene for intracranial aneurysms.
Yoneyama T, et al.
Stroke, 35(2), 443-448 (2004)
Mutation in a gene for type I procollagen (COL1A2) in a woman with postmenopausal osteoporosis: evidence for phenotypic and genotypic overlap with mild osteogenesis imperfecta.
Spotila LD, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 88(12), 5423-5427 (1991)
Influence of COL1A2 gene variants on the incidence of hypertensive intracerebral hemorrhage in a Chinese population.
Tian DZ, et al.
Genetics and molecular research : GMR, 15(1) (2015)
Angiotensin II increases fibronectin and collagen I through the ?-catenin-dependent signaling in mouse collecting duct cells.
Cuevas CA, et al.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 308(4), F358-F365 (2014)