Kluczowe dokumenty
SAB4500073
Sigma-Aldrich
Anti-p14 ARF antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CDK4I, CMM2, MLM, MTS1, TP16
Wybierz wielkość
100 μG
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2330,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 18 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDKN2A(1029)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-p14ARF wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka p14 ARF.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego p14 ARF.
Zakres immunogenu: 71-120
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cinzia Tesauro et al.
Cancers, 12(5) (2020-05-20)
The heterogeneity of tumor cells and the potential existence of rare cells with reduced chemotherapeutic response is expected to play a pivotal role in the development of drug resistant cancers. Herein, we utilized the colon cancer cell lines, Caco2 and
Ken Saito et al.
Cancer science, 107(9), 1290-1301 (2016-06-19)
p14(ARF) is one of the major tumor suppressors conventionally identified both as the mdm2-binding molecule restoring p53 function in the nucleus, and as a nucleophosmin-binding partner inside the nucleolous to stabilize ribosomal RNA. However, its recently reported mitochondrial localization has