SAB4301243
Anty-fosfo-ACK1(pTyr284)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ACK1, Aktywowana kinaza p21cdc42Hs, EC 2.7.10.2, kinaza ACK1
Wybierz wielkość
1980,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1980,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
120 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_005772.3.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr284)
informacje o genach
human ... TNK2(10188)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)