Kluczowe dokumenty
SAB4301164
Sigma-Aldrich
Anti-OVAL
affinity isolated antibody
Synonim(y):
SERPINB14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
43 kDa
reaktywność gatunkowa
chicken
stężenie
2.3 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_990483.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
chicken ... SERPINB14(396058)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka OVAL.
Immunogen
Białko fuzyjne odpowiadające resztom w pobliżu C-końca albuminy jaja kurzego (SERPINB14)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,3 PBS, 0,05% NaN3, 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Johnathan Canton et al.
Nature immunology, 22(2), 140-153 (2020-12-23)
Type 1 conventional dendritic (cDC1) cells are necessary for cross-presentation of many viral and tumor antigens to CD8+ T cells. cDC1 cells can be identified in mice and humans by high expression of DNGR-1 (also known as CLEC9A), a receptor
Sophia Maschalidi et al.
Nature communications, 8(1), 1640-1640 (2017-11-22)
Dendritic cells (DC) have the unique ability to present exogenous antigens via the major histocompatibility complex class I pathway to stimulate naive CD8+ T cells. In DCs with a non-functional mutation in Unc93b1 (3d mutation), endosomal acidification, phagosomal maturation, antigen