Merck
SAB4301038
Sigma-Aldrich
Anti-MOB1B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
MATS2, MOB4A, MOBKL1A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
25 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.9 mg/mL
metody
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001231695.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MOB1B(92597)
Specyficzność
The antibody detects endogenous levels of total MOB1B protein.
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human MOB kinase activator 1B
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shengjun Fan et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 7(5), 1900860-1900860 (2020-03-11)
The roles of mitochondrial dysfunction in carcinogenesis remain largely unknown. The effects of PTEN-induced putative kinase 1 (PINK1)-dependent mitophagy on the pathogenesis of multiple myeloma (MM) are determined. The levels of the PINK1-dependent mitophagy markers PINK1 and parkin RBR E3