Merck
MABS1882
Przeciwciało anty-TAOK3, klon 1H9.1
clone 1H9.1, from mouse
Synonim(y):
Serine/threonine-protein kinase TAO3, EC:2.7.11.1, Cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen HD-CL-09, CTCL-associated antigen HD-CL-09, Dendritic cell-derived protein kinase, JNK/SAPK-inhibitory kinase, Jun kinase-inhibitory kinase, JIK, Kinase from
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1H9.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1H9.1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TAOK3(51347)
General description
Kinaza serynowo-treoninowa TAO3 (UniProt: Q9H2K8; znana również jako EC:2.7.11.1, Cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen HD-CL-09, CTCL-associated antigen HD-CL-09, Dendritic cell-derived protein kinase, JNK/SAPK-inhibitory kinase, Jun kinase-inhibitory kinase, JIK, Kinase from chicken homolog A, hKFC-A, Thousand and one amino acid protein 3) jest kodowany przez gen TAOK3 (znany również jako DPK, JIK, KDS, MAP3K18) (Gene ID: 51347) u człowieka. Kinaza TAO 3 jest członkiem podrodziny STE20 kinaz białkowych STE Ser/Thr. Jest to kinaza serynowo-treoninowa, która działa jako regulator kaskady MAPK aktywowanej stresem p38/MAPK14 i kaskady MAPK8/JNK. W odpowiedzi na uszkodzenie DNA w fazie G2/M jest fosforylowana przy Ser324 przez ATM i działa jako aktywator kaskady MAPK aktywowanej stresem p38/MAPK14. Wykazano, że hamuje podstawową aktywność kaskady MAPK8/JNK, a także zmniejsza jej aktywację w odpowiedzi na naskórkowy czynnik wzrostu. Kinaza TAO 3 ulega wysokiej ekspresji w leukocytach krwi obwodowej, grasicy, śledzionie, nerkach, mięśniach szkieletowych, sercu i wątrobie.
Zaobserwowano ~120 kDa, obliczono 105,41 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z końca C-końca ludzkiej kinazy serynowo-treoninowej TAO3 (TAOK3).
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło TAOK3 w ludzkich jądrach, ludzkim jelicie cienkim i ludzkiej trzustce.
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło TAOK3 w 10 µg lizatu komórek Raw264.7.
Wykryj TAOK3 za pomocą tego mysiego monoklonalnego przeciwciała anty-TAOK3, klon 1H9.1, nr kat. Nr kat. MABS1882. Zostało ono przetestowane w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 1H9.1 specyficznie wykrywa kinazę serynowo-treoninową TAO3 (TAOK3) w komórkach K562. Celuje w epitop 16 aminokwasów w regionie C-końcowym.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in K562 cells.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TAOK3 in 10 µg of K562 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c