Kluczowe dokumenty
SAB4300825
Sigma-Aldrich
Anty-COL4A1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
HANAC, ICH, POREN1, aresztowanie
Wybierz wielkość
100 μL
1560,00 zł
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1.1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001836.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL4A1(1282)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka COL4A1.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający resztom w pobliżu końca C ludzkiego kolagenu typu IV, alfa 1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,3 PBS, 0,05% NaN3, 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qiang-Nu Zhang et al.
Cancer management and research, 11, 4757-4772 (2019-06-20)
Background: The systematic expression characteristics and functions of collagen genes in gastric cancer (GC) have not been reported. Through public data integration, combined with bioinformatics analysis, we identified a panel of collagen genes overexpressed in GC. The functions of these genes
Feng Wu et al.
Endocrine-related cancer (2019-03-15)
Tumour-derived exosomes under hypoxic conditions contain informative microRNAs involved in the interaction of cancer and para-carcinoma cells, thus contributing to tissue remodelling of the tumour microenvironment (TME). Exosomes isolated from hypoxic papillary thyroid cancer cells, BCPAP cells and KTC-1 cells
Mai Kikumoto et al.
Brain communications, 5(6), fcad281-fcad281 (2023-11-13)
Pontine autosomal dominant microangiopathy and leukoencephalopathy is one of hereditary cerebral small vessel diseases caused by pathogenic variants in COL4A1 3'UTR and characterized by multiple small infarctions in the pons. We attempted to establish radiological features of this disease. We
Akira Sugiyama et al.
The Journal of veterinary medical science, 81(4), 522-531 (2019-02-07)
The basement membrane surrounding cardiomyocytes is mainly composed of α1 and α2 chain of type IV collagen. Arresten and canstatin are fragments of non-collagenous C-terminal domain of α1 and α2 chain, respectively. We previously reported that the expression of canstatin
Meaghan Griffiths et al.
Scientific reports, 9(1), 8644-8644 (2019-06-16)
The endometrium is a highly complex tissue that is vulnerable to subtle gene expression changes and is the first point of contact for an implanting blastocyst. Successful blastocyst implantation can only occur when the endometrium is receptive during a short