Kluczowe dokumenty
SAB4300655
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-FNRB, Anti-ITGB1, Anti-MDF2, Anti-MSK12, Anti-VLAB
Wybierz wielkość
100 μG
2160,00 zł
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1230
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1230
Nazwa produktu
Anti-Integrin β1 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
115-135 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(V-V-N-P-K)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB1(3688)
Opis ogólny
Integryna β1 jest mechanosensorem zlokalizowanym na chromosomie 10p11.22. Jest obecny w normalnych komórkach i komórkach nowotworowych.
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom całkowitego białka integryny β1(CD29).
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 790-794 (V-V-N-P-K), zgodnie z białkiem NP_002202.2
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Integryna β1 zostało użyte w immunofluorescencji i Western blotting.
Działania biochem./fizjol.
Integryna β1 działa jako cząsteczka adhezyjna w rozwoju kontaktu ogniskowego de novo, migracji keratynocytów i ponownej epitelializacji tkanki rany.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Integryny alfa-1/beta-1, alfa-2/beta-1, alfa-10/beta-1 i alfa-11/beta-1 są receptorami dla kolagenu. Integryny alfa-1/beta-1 i alfa-2/beta-2 rozpoznają hydroksylowaną proliną sekwencję G-F-P-G-E-R w kolagenie. Integryny alfa-2/beta-1, alfa-3/beta-1, alfa-4/beta-1, alfa-5/beta-1, alfa-8/beta-1, alfa-10/beta-1, alfa-11/beta-1 i alfa-V/beta-1 są receptorami dla fibronektyny. Alfa-4/beta-1 rozpoznaje jedną lub więcej domen w alternatywnie splicowanych regionach CS-1 i CS-5 fibronektyny. Integryna alfa-5/beta-1 jest receptorem dla fibrynogenu. Integryny alfa-1/beta-1, alfa-2/beta-1, alfa-6/beta-1 i alfa-7/beta-1 są receptorami dla lamiminy. Integryna alfa-4/beta-1 jest receptorem dla VCAM1. Rozpoznaje sekwencję Q-I-D-S w VCAM1. Integryna alfa-9/beta-1 jest receptorem dla VCAM1, cytotaktyny i osteopontyny. Rozpoznaje sekwencję A-E-I-D-G-I-E-L w cytotaktynie. Integryna alfa-3/beta-1 jest receptorem dla epiligryny, trombospondyny i CSPG4. Alfa-3/beta-1 może pośredniczyć wraz z LGALS3 w stymulacji migracji komórek śródbłonka przez CSPG4. Integryna alfa-V/beta-1 jest receptorem dla witronektyny. Integryny beta-1 rozpoznają sekwencję R-G-D w szerokiej gamie ligandów. Izoforma beta-1B interferuje z izoformą beta-1A, powodując dominujący negatywny wpływ na adhezję i migrację komórek (in vitro). W przypadku zakażenia HIV-1 interakcja z zewnątrzkomórkowym wirusowym białkiem Tat wydaje się zwiększać angiogenezę w zmianach mięsaka Kaposiego. W połączeniu z integryną alfa-7/beta-1 reguluje adhezję komórek i odkładanie macierzy lamininowej. Zaangażowany w promowanie ruchliwości komórek śródbłonka i angiogenezy. Może być zaangażowany w regulację aktywności kinaz, takich jak PKC, poprzez wiązanie z KRT1. Wraz z KRT1 i GNB2L1/RACK1 służy jako platforma do aktywacji lub inaktywacji SRC. Odgrywa mechanistyczną rolę adhezyjną podczas telofazy, wymaganą do pomyślnego zakończenia cytokinezy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
?1 Integrin as a Prognostic and Predictive Marker in Triple-Negative Breast Cancer
Yin HL, et al.
International Journal of Molecular Sciences (2016)
Yanhua Fang et al.
Cancer cell international, 22(1), 364-364 (2022-11-20)
Radiotherapy is one of the essential treatment modalities for nasopharyngeal carcinoma (NPC), however, radioresistance still poses challenges. Three-dimensional (3D) tumor culture models mimic the in vivo growth conditions of cells more accurately than 2D models. This study is to compare
?1 integrin signaling in asymmetric migration of keratinocytes under mechanical stretch in a co-cultured wound repair model
Lu D, et al.
BioMedical Engineering OnLine (2016)
Electric field exposure promotes epithelial?mesenchymal transition in human lens epithelial cells via integrin ?1?FAK signaling
Liu J, et al.
Molecular Medicine Reports (2017)
Genomic aberrations associated with erlotinib resistance in non-small cell lung cancer cells
Serizawa M, et al.
Anticancer Research (2013)