Przejdź do
MABT1502
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
mouse monoclonal, 102DF5
Synonim(y):
Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein IIa, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
102DF5, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, FACS, IF, IHC, IP, WB
Citations:
1
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Integryna beta-1, klon 102DF5, clone 102DF5, from mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
102DF5, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
General description
Integryna beta-1 (UniProt: P05556; znana również jako podjednostka beta receptora fibronektyny, glikoproteina IIa, GPIIA, podjednostka beta VLA-4, CD29) jest kodowana przez gen ITGB1 (znany również jako FNRB, MDF2, MSK12) (identyfikator genu: 3688) u człowieka. Integryny są heterodimerycznymi integralnymi białkami błonowymi składającymi się z podjednostki alfa i podjednostki beta, które funkcjonują w adhezji i sygnalizacji na powierzchni komórki. Integryna beta-1 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które może łączyć się z jedną z wielu podjednostek alfa, służąc jako receptor dla fibronektyny i innych białek macierzy zewnątrzkomórkowej. Integryna beta-1 rozpoznaje sekwencję R-G-D w szerokiej gamie ligandów. Opisano pięć izoform integryny beta-1, które powstają w wyniku alternatywnego splicingu. Integryna beta-1 jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-20), który jest następnie odcinany. Dojrzała forma ma domenę zewnątrzkomórkową (aa 21-728), domenę helikalną (aa 729-751) i region cytoplazmatyczny (aa 752-798). Izoforma 1 integryny beta-1 jest powszechnie wyrażana, a inne izoformy są generalnie współeksprymowane z bardziej ograniczoną dystrybucją. Izoforma 2 ulega ekspresji w skórze, wątrobie, mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym, łożysku, komórkach śródbłonka żyły pępowinowej, komórkach neuroblastoma, komórkach chłoniaka, komórkach hepatoma i komórkach astrocytoma. Izoforma 3 i izoforma 4 ulegają ekspresji w mięśniach, nerkach, wątrobie, łożysku, nabłonku szyjki macicy, komórkach śródbłonka żyły pępowinowej, komórkach fibroblastów, embrionalnych komórkach nerek, płytkach krwi i kilku liniach komórek krwi. Izoforma 4 ulega selektywnej ekspresji w obwodowych limfocytach T, a izoforma 5 ulega specyficznej ekspresji w mięśniach poprzecznie prążkowanych (mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym). Izoforma 2 koliduje z izoformą 1, powodując dominujący negatywny wpływ na adhezję i migrację komórek (in vitro).
Zaobserwowano ~150 kDa; obliczono 88,42 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Ekstrakt tkankowy z ludzkiego myometrium.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła integrynę beta-1 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Belkin, A.M., et. al. (1997). J Cell Biol. 139(6):1583-95).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła integrynę beta-1 w zastosowaniach immunofluorescencji (Cartier-Michaud, A., et. al. (2012). PLoS One. 7(2):e32204; Balzac, F., et. al. (1993). J Cell Biol. 121(1):171-8; Lin, Y.N., et. al. (2015). Oncotarget. 6(21):18577-89).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła integrynę beta-1 w zastosowaniach Western Blotting (Balzac, F., et. al. (1993). J Cell Biol. 121(1):171-8).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła integrynę beta-1 w zastosowaniach ELISA (Jovanovic, M., et. al. (2010). Act Histochem. 112(1):34-41).
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated Integrin beta-1 in Immunoprecipitation applications (Balzac, F., et. al. (1993). J Cell Biol. 121(1):171-8).
Anti-Integrin beta-1, klon 102DF5, nr kat. MABT1502, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym integrynę beta-1 i zostało przetestowane pod kątem stosowania w testach ELISA, cytometrii przepływowej, immunofluorescencji, immunohistochemii (parafina), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Biochem/physiol Actions
Klon 102DF5 specyficznie wykrywa podjednostkę beta-1 integryny w ludzkich komórkach.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human uterus and human kidney tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Integrin beta-1 in human uterus and human kidney tissue sections.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABT409MABT821MABT199
description
clone 102DF5, from mouse
description
clone AIIB2, 1 mg/mL, from rat
description
clone mAb13, from rat
description
clone 8E3, from mouse
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
rat
biological source
mouse
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
clone
102DF5, monoclonal
clone
AIIB2, monoclonal
clone
mAb13, monoclonal
clone
8E3, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
rhesus macaque, horse, human, pig, canine, bovine, sheep
species reactivity
human
species reactivity
human
UniProt accession no.
P05556
UniProt accession no.
P05556
UniProt accession no.
P05556
UniProt accession no.
P05556
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)