Kluczowe dokumenty
SAB4300500
Sigma-Aldrich
Anti-RPS6KB1 (Ab-421) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-PS6K antibody produced in rabbit, Anti-S6K antibody produced in rabbit, Anti-S6K1 antibody produced in rabbit, Anti-STK14A antibody produced in rabbit, Anti-ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~70 kDa
~85 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(P-R-T-P-V)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPS6KB1(6198)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 419-423 (P-R-T-P-V), zgodnie z białkiem RPS6KB1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Fosforyluje specyficznie rybosomalne białko S6 w odpowiedzi na insulinę lub kilka klas mitogenów. Promuje syntezę białek poprzez fosforylację PDCD4 na "Ser-67" i kierowanie go do degradacji.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)