Kluczowe dokumenty
SAB4300414
Sigma-Aldrich
Anti-HDAC5 (Ab-498) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ90614 antibody produced in rabbit, Anti-HD5 antibody produced in rabbit, Anti-NY-CO-9 antibody produced in rabbit, Anti-histone deacetylase 5 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~124 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(T-Q-S-S-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC5(10014)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 496-500 (T-Q-S-S-P), zgodnie z białkiem HDAC5.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Histony odgrywają kluczową rolę w regulacji transkrypcji, progresji cyklu komórkowego i zdarzeniach rozwojowych. Acetylacja/deacetylacja histonów zmienia strukturę chromosomów i wpływa na dostęp czynników transkrypcyjnych do DNA. Białko kodowane przez HDAC5 należy do rodziny deacetylaz histonowych/acuc/apha klasy II. Posiada aktywność deacetylazy histonowej i hamuje transkrypcję, gdy jest związana z promotorem. Koimmunoprecypituje tylko z członkiem rodziny HDAC3 i może tworzyć białka multikompleksowe. Oddziałuje również z białkami czynnika wzmacniającego miocyty-2 (MEF2), powodując represję genów zależnych od MEF2. Uważa się, że gen ten jest związany z rakiem okrężnicy. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)