Kluczowe dokumenty
SAB4300269
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-HDAC9/HDAC4/HDAC5 (pSer246/pSer259/pSer220) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp779K1053 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ90614 antibody produced in rabbit, Anti-HA6116 antibody produced in rabbit, Anti-histone deacetylase 9 / 4 / 5 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
2160,00 zł
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1547
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1547
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~124 kDa
~140 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(T-A-SP-EP)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer246/pSer259/pSer220)
informacje o genach
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 246/259/220 (T-A-S(p)-EP), zgodnie z białkiem HDAC9/HDAC4/HDAC5.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Deacetylazy histonowe (HDAC) to grupa enzymów blisko spokrewnionych z sirtuinami. Katalizują one usuwanie grup acetylowych z reszt lizyny w histonach i białkach niehistonowych, powodując represję transkrypcji. Ogólnie rzecz biorąc, nie działają one autonomicznie, ale jako składniki dużych kompleksów wielobiałkowych, takich jak pRb-E2F i mSin3A, które pośredniczą w ważnych szlakach regulacji transkrypcji. Istnieją trzy klasy HDAC; klasy 1, 2 i 4, które są blisko spokrewnionymi enzymami zależnymi od Zn2+. HDAC ulegają wszechobecnej ekspresji i mogą występować w jądrze lub cytozolu. Na ich subkomórkową lokalizację wpływają interakcje białko-białko (na przykład kompleksy HDAC-14.3.3 są zatrzymywane w cytozolu) oraz klasa, do której należą (HDAC klasy 1 są głównie jądrowe, podczas gdy HDAC klasy 2 przemieszczają się między jądrem a cytozolem). HDAC odgrywają rolę w zatrzymywaniu wzrostu, różnicowaniu i śmierci komórek, co doprowadziło do znacznego zainteresowania inhibitorami HDAC jako potencjalnymi środkami przeciwnowotworowymi.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yun Qin et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine (2023-02-03)
Alpha-particle emitters have recently been explored as valuable therapeutic radionuclides. Yet, toxicity to healthy organs and cancer radioresistance limit the efficacy of targeted alpha-particle therapy (TAT). Identification of the radiation-activated mechanisms, which drive cancer cell survival, provides opportunities to develop
Yoshihiro Ujihara et al.
Nature communications, 10(1), 5754-5754 (2019-12-19)
Heart failure is the major cause of death for muscular dystrophy patients, however, the molecular pathomechanism remains unknown. Here, we show the detailed molecular pathogenesis of muscular dystrophy-associated cardiomyopathy in mice lacking the fukutin gene (Fktn), the causative gene for