Przejdź do
MBD0010
Inaktywowana Salmonella enterica
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105500
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
concentration
>10^8 bacteria/ml
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne.1 Inaktywowana Salmonella enterica może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności w toku analiz mikrobiomu lub meta-genomiki oraz jako narzędzie zwiększające powtarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria.Salmonella enterica serotyp Typhimurium (również S. Typhimurium) to Gram-ujemna bakteria w kształcie pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae. Jest to ważny patogen przenoszony przez żywność, który u ludzi powoduje zapalenie jelit, biegunkę i obecność neutrofili w próbkach kału.2 Wzrost S. enterica w świetle jelita powoduje zubożenie zdrowej społeczności drobnoustrojów.3 Zakażenie Salmonellą może wywoływać stan zapalny i zwiększać ryzyko wystąpienia nieswoistego zapalenia jelit (IBD)4
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach mikrobiomu.
Application
Inaktywowane bakterie są dostarczane w stężeniu >10^8 bakterii/ml w buforze TE o pH 8,0. Zaleca się unikanie cykli zamrażania i rozmrażania tego produktu.
Nadaje się do standardów ilościowych dla PCR, sekwencjonowania i NGS.
Features and Benefits
  • Indywidualny wzorzec mikrobiologiczny dla mikrobiomu i metagenomiki
  • Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania i NGS
  • Poprawa analiz bioinformatycznych
  • Zwiększa odtwarzalność
  • Porównywanie wyników między laboratoriami
Physical form
Płyn - Inaktywowane bakterie są dostarczane w ilości >10^8 bakterii/ml w buforze TE o pH 8,0.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0011MBD0016MBD0017
technique(s)
DNA extraction: suitable, PCR: suitable, DNA sequencing: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
concentration
>10^8 bacteria/ml
concentration
>10^8 bacteria/ml
concentration
>10^8 bacteria/ml
concentration
>10^8 bacteria/ml
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. active salmonella와 비교하였을 때, inactivation 된 현 제품의 구조와 사이즈 변화가 있나요? (샘플 내 균 분리에 이용할 예정 입니다.)
    1 answer
    1. Salmonella is a rod-shaped bacteria generally 2–5 microns long by 0.5–1.5 microns wide. The inactivated form has not been modified and will fall into the published size range.