Kluczowe dokumenty
SAB4200867
Przeciwciało anty-PMELwytwarzane u królika
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Antygen specyficzny dla linii melanocytów GP100, Białko melanocytów, Białko melanocytów Pmel 17, Białko premelanosomu, Czerniak gp100, Homologiczny białko lokalizacji srebra, ME20-M (ME20M) Antygen ME20 związany z czerniakiem, P1, P100
Wybierz wielkość
741,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
741,00 zł
Polecane produkty
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
Poziom jakości
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1:1000-1:2000 using human melanoma SK-MEL-28 cell lysate
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Wykrywanie pasma PMEL metodą immunoblottingu jest specyficznie hamowane przez immunogen.
Działania biochem./fizjol.
Fibryle PMEL mają charakter amyloidogenny i mają cechy wspólne z patologicznymi amyloidami.4 Mutacje w PMEL są związane z zaburzeniami pigmentacji i / lub upośledzeniem rozwoju oka u różnych gatunków.1,5,6
PMEL jest sugerowany jako doskonały system modelowy do badania mechanizmów wewnątrzkomórkowego tworzenia amyloidu.1
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)