Kluczowe dokumenty
SAB4200830
Anti-Staphylococcal Enterotoxin A-Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Enterotoxin type A, SEA
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
opis
Research area: Microbiome
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
25-30 kDa
reaktywność gatunkowa
Staphylococcus aureus
stężenie
~4 mg/mL
metody
direct ELISA: 1:2,000-1:4,000 (recommended using 1 μg/ml Staphylococcal Enterotoxin A for coating.)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Staphylococcus aureus ... sea(22112712)
Opis ogólny
Mainly SEA but also SEB are known as superantigens due to their ability to bind class II MHC molecules on antigen presenting cells and stimulate extensive T-cells activation followed by massive cytokine release leading to an acute toxic shock.
SE proteins have a significant resistance to heat and acid, it is also resistant to gastrointestinal proteases including pepsin, trypsin, rennin and papain. Thus, killing the S. aureus bacteria may not be sufficient to eliminate these superantigens risk from causing food poisoning.
As described in various researches, detection of SEA contamination is a major challenge in the food industry, including milk and cooked food products.
SEA high affinity to MHC class II receptors on antigen presenting cells and tissues, followed by the excessive systemic immune activation, was applied in attempts to use bispecific antibodies (BsAbs) genetically fused to SEA as a T-cell stimulator. The SEA activation resulted in a non-specific activation of MHC class II-positive tissues which causes side-effects. Mutated SEA, D227A was developed to reduce the adverse effects for directing activated T-cells toward tumor cells.
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)