Kluczowe dokumenty
SAB4200821
Przeciwciało przeciwko białku powierzchniowemu fibroblastów, mysie monoklonalne
clone 1B10, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
FSP
Wybierz wielkość
756,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
756,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~ 1 mg/mL
metody
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using Human foreskin fibroblast Hs68 cells.
izotyp
IgM
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S100A4(6275)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)