Merck
SAB4200816
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko kalcyneurynie(podjednostce α), mysie monoklonalne
clone CN-A1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Izoforma alfa podjednostki kalcyneuryny A zależnej od kalmoduliny, Podjednostka katalityczna CAM-PRP, Podjednostka katalityczna alfa fosfatazy serynowo-treoninowo-białkowej 2B
Wybierz wielkość
25 μL
756,00 zł
100 μL
1358,00 zł
756,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
756,00 zł
100 μL
1358,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
756,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CN-A1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using mouse or rat brain tissue extract.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... PPP3CA(286852)
human ... CALNA(5530)
rat ... Caln1(363909)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kalcyneuryna (podjednostka a) (CnA), znana również jako podjednostka katalityczna alfa fosfatazy serynowo-treoninowej 2B (PP3CA), podjednostka alfa kalcyneuryny A zależnej od kalmoduliny (CALN/CALNA) lub podjednostka katalityczna CAM-PRP, jest głównym rozpuszczalnym białkiem wiążącym kalmodulinę w mózgu. Kalcyneuryna jest heterodimerowym metaloenzymem, zależną od Ca2+ / kalmoduliny serynowo-treoninową fosfatazą białkową 3 (PPP3), o stosunkowo wąskiej specyficzności substratowej4-6,8 Składa się z dwóch podjednostek, katalitycznej podjednostki A wiążącej kalmodulinę (61 kDa, kalcyneuryna A [CnA]) i regulacyjnej podjednostki ß wiążącej wapń (18 kDa, kalcyneuryna B [CnB]).6,7 Obie podjednostki są wysoce konserwatywne od drożdży do ssaków.8
Specyficzność
Monoklonalny anty-Calcineurin specyficznie rozpoznaje epitop zlokalizowany na podjednostce a kalcyneuryny pochodzenia ludzkiego, mysiego, małpiego, świńskiego1, szczurzego2 i bydlęcego13. Nie reaguje krzyżowo z podjednostką ß kalcyneuryny.
Immunogen
Oczyszczona bydlęca kalcyneuryna mózgowa.
Zastosowanie
Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym Immunoblot1,2 (~61 kDa), ELISA i Immunohistochemii1,3.
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hiroaki Niitsu et al.
Pathobiology : journal of immunopathology, molecular and cellular biology, 83(6), 308-315 (2016-06-21)
Increased expression of calcineurin in colorectal cancer (CRC) has been reported. Although the oncogenic function has been suggested, the clinical relevance is still unclear. We herein studied calcineurin expression as a prognostic biomarker in patients receiving curative surgery for stages