Przejdź do zawartości
07-1493
Przeciwciało przeciwko kalcyneurynie Aβ
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Cytozolowy składnik kompleksu transkrypcyjnego NFAT, czynnik jądrowy aktywowanych komórek T, cytoplazmatyczny,
zależny od kalcyneuryny 1, czynnik jądrowy aktywowanych komórek T, składnik cytozolowy 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mammals (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP3CB(5532)
General description
Kalcyneuryna jest serynowo-treoninową fosfatazą białkową zaangażowaną w pośredniczenie w transdukcji sygnału w wielu różnych reakcjach komórkowych. Kalcyneuryna została powiązana z kinazą MAP Pmk1 i szlakami PI, a także z członkami rodziny małych GTPaz Rab/Ypt i miozyny typu II. Ponadto kalcyneuryna uczestniczy w przekazywaniu sygnałów zewnątrzkomórkowych do jądra poprzez defosforylację członków rodziny czynników transkrypcyjnych NFAT. Te powiązania pokazują wielofunkcyjne możliwości kalcyneuryny w regulacji sygnalizacji wapniowej. Forma Aα kalcyneuryny jest główną izoformą genu podjednostki katalitycznej kalcyneuryny w większości tkanek, co pozwala na odróżnienie Aα od izoform Aβ i Aγ.
Około 58 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający kalcyneurynie Aβ.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
GPCR, cAMP/cGMP i sygnalizacja wapniowa
Wykryj kalcyneurynę Aβ za pomocą tego przeciwciała anty-kalcyneuryny Aβ zatwierdzonego do stosowania w WB, IH.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje formę Aβ (poliprolinową) kalcyneuryny, mniej obfitą izoformę genu kalcyneuryny w większości tkanek. Umożliwia odróżnienie izoformy Aβ od izoform A α i A-γ. Reaguje z kalcyneuryną wszystkich gatunków ssaków.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH7,4) 150 mM NaCl z 40% gylerolem. Nie zawiera konserwantów.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy w nierozcieńczonych porcjach; w tej temperaturze roztwór pozostanie niezamrożony.
pozostanie niezamrożony. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat ludzkiego mózgu
Evaluated by Western Blot in human brain lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Calcineurin Aβ on 10 µg of human brain lysate.
Other Notes
Zastępuje: AB1697
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)