Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2150,00 zł
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-Vimentin antibody produced in mouse, clone LN-6, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
LN-6, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
pig, mouse, sheep, human, bovine, rabbit, feline, rat
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tissue sections, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect immunofluorescence: suitable using cultured cells, western blot: suitable
isotype
IgM
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
rat ... Vim(81818)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... VIM(7431) | Gene Information human ... VIM(7431) | Gene Information human ... VIM(7431) | Gene Information human ... VIM(7431) |
| clone LN-6, monoclonal | clone V9, monoclonal | clone VI-01, monoclonal | clone LN-6, monoclonal |
| species reactivity pig, mouse, sheep, human, bovine, rabbit, feline, rat | species reactivity pig, canine, feline, hamster, rabbit, gerbil, monkey, bovine, chicken, human, horse, rat | species reactivity mammals | species reactivity human, mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate CY3 conjugate | conjugate unconjugated | conjugate - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form culture supernatant |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoclonal Anti-Vimentin antibody produced in mouse
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?