Merck
SAB4200676
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-SPAG11
clone 10B4, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Spag11, Anty-Spag11a/b, Bin1b, antygen związany z plemnikami 11A/B
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10B4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
monomer ~7 kDa
~34 kDa (multimer)
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 4-8 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells overexpressing rat SPAG11
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using paraffin-embedded rat caput epididimys sections
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Monoklonalny anty-SPAG11 (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy 10B4 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c. SPAG11 ulega ekspresji specyficznie w komórkach nabłonkowych w środkowej części regionu kaput. Występuje w czterech izoformach, takich jak A, D, E i G.
SPAG11A (sperm associated antigen 11A) należy do rodziny β-defensyn. Białko ulega ekspresji głównie w najądrzach. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8.
Specyficzność
Monoklonalny anty-SPAG11 rozpoznaje mysi i szczurzy SPAG11.
Immunogen
rekombinowany szczurzy SPAG11
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-SPAG11 wytwarzane u myszy może być stosowane w immunoblottingu i immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
SPAG11 jest zaangażowany w promowanie ruchliwości plemników ze względu na jego zdolność do wiązania główki plemnika w różnych regionach najądrza. Wykazuje aktywność przeciwbakteryjną poprzez hamowanie wzrostu kolonii Escherichia coli i innych bakterii Gram-ujemnych.
SPAG11A (sperm associated antigen 11A) jest białkiem wydzielniczym o możliwym udziale w dojrzewaniu plemników. Kontroluje również reakcje zapalne w najądrzach.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W celu dłuższego przechowywania zamrażać w temperaturze -20 °C w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarce "bezszronowej". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dwi A Pujianto et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 11, 59-59 (2013-07-03)
Epididymal sperm maturation occurs via interactions between sperm and proteins secreted by the epididymal epithelium. Although this is an important process, the genes that encode the involved proteins remain largely uncharacterized. Previous studies have demonstrated that the genes involved in
Multimerin-2 maintains vascular stability and permeability
Pellicani R, et al.
Matrix Biology, 87, 11-25 (2020)
Identification, cloning and functional characterization of novel sperm associated antigen 11 (SPAG11) isoforms in the rat
Yenugu S, et al.
Reproductive Biology and Endocrinology, 4(1), 1-14 (2006)
Z Fei et al.
Genes and immunity, 13(6), 445-451 (2012-04-27)
The mBin1b is a beta-defensin gene identified in the mouse epididymis. In the current report, its expression pattern and antibacterial activities were characterized, and a transgenic (TG) mouse model was developed in which mBin1b was exclusively overexpressed by up to