Kluczowe dokumenty
SAB4200547
Anti-IDH1 (R132S) antibody, Mouse monoclonal
clone SMab-1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-IDCD, Monoclonal Anti-IDH, Monoclonal Anti-IDH1 (R132S) antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-IDP, Monoclonal Anti-IDPC, Monoclonal Anti-NADP(+)-specific ICDH, Monoclonal Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, Monoclonal Anti-Oxalosuccinate decarboxylase, Monoclonal Anti-PICD, Monoclonal Anti-isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SMab-1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using using total cell extracts of HEK-293T cells overexpressing IDH1R132S
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
mutation (Arg132Ser)
informacje o genach
human ... IDH1(3417)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)