Kluczowe dokumenty
SAB4200478
Monoclonal Anti-FUS antibody produced in mouse
clone FUS-4, tissue culture supernatant
Synonim(y):
Monoclonal Anti-75 kDa DNA-pairing protein, Monoclonal Anti-ALS6, Monoclonal Anti-FUS1, Monoclonal Anti-HNRNPP2, Monoclonal Anti-POMP75, Monoclonal Anti-TLS, Monoclonal Anti-fused in sarcoma, Monoclonal Anti-fusion gene in myxoid liposarcoma, Monoclonal Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein P2, Monoclonal Anti-translocated in liposarcoma protein
Wybierz wielkość
2160,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2160,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
tissue culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FUS-4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~70 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000 using formalin-fixed and paraffin embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 1:200-1:400 using using HeLa or HepG2 cells.
western blot: 1:1000-1:2000 using lysates of G361 cells.
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FUS(2521)
mouse ... Fus(233908)
rat ... Fus(317385)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunofluorescencja
- immunohistochemia
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)