Key Documents
SAB4200427
Anti-COG8 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CDG2H, Anti-COG complex subunit 8, Anti-Component of oligomeric golgi complex 8, Anti-conserved oligomeric Golgi complex subunit 8, Anti-conserved oligomeric golgi complex component 8, Anti-dependent on RIC1, AntiDOR1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~70 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HEK-293T cells
indirect immunofluorescence: 0.5-1.0 μg/mL using using human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HEK-293 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COG8(84342)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence